Imprimer
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 27.7 EUR
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235092
Numéro CAS: 176548-72-4