Imprimer
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-5-methylnicotinaldehyde, 2-Fluoro-5-formyl-3-methylpyridine
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 92.8 EUR
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659485
Numéro CAS: 884495-04-9