Imprimer
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226506
Numéro CAS: 161531-51-7