Imprimer
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51081-1G PC51081-250MG PC51081-5G
APOSPC51081-1GEA 241 EUR
APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG APOSPC51081-5G
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384828
Numéro CAS: 71701-93-4