Imprimer
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Poids moléculaire: 214.0300 g/mol
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756199
Numéro CAS: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III