2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇F₂N Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06660182 Numéro CAS: 144851-63-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |