Imprimer
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC51032-1G PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA 386 EUR
APOSPC51032-1G APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₆FN₃
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426699
Numéro CAS: 61272-72-8