Imprimer
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC51025-1G PC51025-25G PC51025-5G
APOSPC51025-1GEA 0 EUR
APOSPC51025-1G APOSPC51025-25G APOSPC51025-5G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
Point d'ébullition: 50…60 °C/14mmHg
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056331
Numéro CAS: 213265-83-9
UN: 1760
ADR: 8,II