5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₈FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093924 Numéro CAS: 381684-96-4 |