Imprimer
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510062-1G PC510062-5G
APOSPC510062-1GEA 591 EUR
APOSPC510062-1G APOSPC510062-5G
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115470
Numéro CAS: 898404-56-3