Imprimer
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Silver Triflimide, Silver bis(trifluoromethane sulphonimide)
PC50957-1G PC50957-5G PC50957-25G
APOSPC50957-1GEA 0 EUR
APOSPC50957-1G APOSPC50957-5G APOSPC50957-25G
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂AgF₆NO₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457644
Numéro CAS: 189114-61-2
UN: 1759
ADR: 8,III