Imprimer
2-Amino-6-fluorophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-2-aminophenol
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 79.9 EUR
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532465
Numéro CAS: 53981-25-2