Imprimer
3-Fluoro-o-anisidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoro-2-méthoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine
PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluoro-o-anisidine 97%
3-Fluoro-o-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Poids moléculaire: 141.15 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C/10mmHg
Densité: 1.172 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007759
Numéro CAS: 437-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III