2-Fluoro-6-nitroanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆FNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06656241 Numéro CAS: 484-94-6 |