Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenzène, 2-Bromo-3-fluoronitrobenzène
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 31.9 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzène
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Poids moléculaire: 220 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782080
Numéro CAS: 59255-94-6