Imprimer
2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5082-5G PC5082-1G PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA 0 EUR
APOSPC5082-5G APOSPC5082-1G APOSPC5082-25G
2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369915
Numéro CAS: 111721-75-6