Imprimer
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 94.4 EUR
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle 97%
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 188.59 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173937
Numéro CAS: 85953-29-3