α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2,2-difluoro-2-phenylacetate, Ethyl difluoro(phenyl)acetate
Formule:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Poids moléculaire: 200.19 g/mol Point d'ébullition: 70…72 °C/1mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08275296 Numéro CAS: 2248-46-6 |