Imprimer
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 60.9 EUR
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Formule: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
Poids moléculaire: 327.1 g/mol
Point d'ébullition: 100…104 °C/0.8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219777
Numéro CAS: 175203-81-3