Imprimer
α,α,α-Trifluoro-o-xylène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
PC5067-1G PC5067-25G PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5067-1G APOSPC5067-25G APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylène 97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₇F₃
Point d'ébullition: 125…126 °C
Densité: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153204
Numéro CAS: 13630-19-8
UN: 1993
ADR: 3,III