Imprimer
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,5-Trifluoro-3-iodobenzene
PC5066-1G PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA 132 EUR
APOSPC5066-1G APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532463
Numéro CAS: 622379-51-5