Imprimer
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5063L-1G PC5063L-250MG
APOSPC5063L-1GEA 190 EUR
APOSPC5063L-1G APOSPC5063L-250MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
For determination of enantiomeric excess of alcohols and amines by NMR.
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Point d'ébullition: 213…214 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044400
Numéro CAS: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II