(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
Formule:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Point d'ébullition: 80 °C/14mmHg Densité: 1,34 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 89 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00067105 Numéro CAS: 20445-33-4 UN: 3265 ADR: 8,III |