Imprimer
Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzènesulfonyle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 219 EUR
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532462
Numéro CAS: 914636-99-0
UN: 3261
ADR: 8,II