Imprimer
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC5062-1G PC5062-25G PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5062-1G APOSPC5062-25G APOSPC5062-5G
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point d'ébullition: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412202
Numéro CAS: 401-93-4