Imprimer
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5060W-1G PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5060W-1G APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 175204-03-2