Imprimer
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque 98%
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
Point de fusion: 105…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153201
Numéro CAS: 112811-65-1