Imprimer
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 618 EUR
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532461
Numéro CAS: 1209894-23-4