3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₀BF₃O₃ Poids moléculaire: 233.98 g/mol Point de fusion: 173…176 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08056361 Numéro CAS: 871332-96-6 |