Imprimer
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-4,5-difluorobenzoate, 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, methyl ester
PC50428-1G PC50428-5G PC50428-25G
APOSPC50428-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50428-1G APOSPC50428-5G APOSPC50428-25G
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566827
Numéro CAS: 128800-36-2