4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₀FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03424657 Numéro CAS: 321-63-1 |