Imprimer
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
PC50397-10G PC50397-1G PC50397-5G
APOSPC50397-10GEA 440 EUR
APOSPC50397-10G APOSPC50397-1G APOSPC50397-5G
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 208.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297315
Numéro CAS: 345637-71-0