Imprimer
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Formule: C₈H₇FO₃
Poids moléculaire: 170.14 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004348
Numéro CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8