Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃BrFNS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800737 Numéro CAS: 1027513-65-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |