Imprimer
Isothiocyanate de 4-bromo-3-fluorophényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 48 EUR
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
Isothiocyanate de 4-bromo-3-fluorophényle
Isothiocyanate de 4-bromo-3-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
Poids moléculaire: 232.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 362690-56-0
UN: 1759
ADR: 8 III