Imprimer
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 273 EUR
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₄
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235044
Numéro CAS: 874219-25-7