Imprimer
2-Chloro-5-fluorobenzoate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502676-25G PC502676-5G
APOSPC502676-25GEA 524 EUR
APOSPC502676-25G APOSPC502676-5G
2-Chloro-5-fluorobenzoate de méthyle
2-Chloro-5-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 188.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204207
Numéro CAS: 647020-63-1