Imprimer
4-Nitro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502658-25G PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA 215 EUR
APOSPC502658-25G APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
4-Nitro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 216.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664270
Numéro CAS: 320-36-5