Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de magnésium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 102 EUR
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Trifluoromethanesulfonate de magnésium 98%
Trifluoromethanesulfonate de magnésium
Formule: C₂F₆MgO₆S₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042601
Numéro CAS: 60871-83-2
UN: 3261
ADR: 8,III