Imprimer
3-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 109 EUR
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
3-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
3-Fluoro-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753133
Numéro CAS: 106428-04-0