Imprimer
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502581-1G PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA 115 EUR
APOSPC502581-1G APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846098
Numéro CAS: 204257-72-7