Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzoate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-bromo-6-fluorobenzoate, 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
2-Bromo-6-fluorobenzoate de méthyle 98%
2-Bromo-6-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 233.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000922
Numéro CAS: 820236-81-5