Imprimer
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502429-1G PC502429-250MG PC502429-5G
APOSPC502429-1GEA 246 EUR
APOSPC502429-1G APOSPC502429-250MG APOSPC502429-5G
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456804
Numéro CAS: 66684-57-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III