6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₃ClF₃NO₂S Point de fusion: 40…45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10699112 Numéro CAS: 959996-58-8 UN: 3261 ADR: 8,III |