Imprimer
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50209-1G PC50209-5G PC50209-25G
APOSPC50209-1GEA 50.2 EUR
APOSPC50209-1G APOSPC50209-5G APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09054851
Numéro CAS: 306960-77-0