Imprimer
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50205-1G PC50205-250MG PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA 112 EUR
APOSPC50205-1G APOSPC50205-250MG APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782057
Numéro CAS: 877264-44-3