Fluorure de magnésium, en poudre
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
MgF₂ Point d'ébullition: 2239 °C Point de fusion: 1261 °C Densité: 3,148 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011108 Numéro CAS: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 |