Imprimer
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
PC501997-1G PC501997-25G PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501997-1G APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144620
Numéro CAS: 159277-47-1