Imprimer
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501961-1G PC501961-250MG PC501961-5G
APOSPC501961-1GEA 105 EUR
APOSPC501961-1G APOSPC501961-250MG APOSPC501961-5G
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026006
Numéro CAS: 1150163-69-1