Imprimer
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501855-1G PC501855-25G PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501855-1G APOSPC501855-25G APOSPC501855-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00844105
Numéro CAS: 28314-82-1